Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Pulverizadores para tubos de ensayo Duran
Código de producto. 10772952
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
12 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10772952 12 mL cada uno
1 options
Código de producto. 10772952 Proveedor Lenz Laborglasinstrumente™ N.º de proveedor 05471200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    72.50€
    58.18€ / paquete de 1
    Ahorro 14.32€
    19% Descuento
Fecha estimada de envoi: 05-01-2027
Especificaciones
Capacidad (métrico) 12 mL
Material Vidrio Duran
Cantidad 1/paq.
Tipo Pulverizador para tubos de ensayo
Incluye Pruebe el tubo y el cabezal del pulverizador con la pinza y la bombilla de caucho