Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Conectores de tubos con forma de T Duran™
Código de producto. 10559031
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
8 mm
10 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
10559031 10 mm cada uno
10048470 8 mm cada uno
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10559031
Brand: Lenz Laborglasinstrumente™ 01600510
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Specifications
Diámetro (métrico) 10 mm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material Vidrio Duran
Longitud global (métrico) 115 mm
Cantidad de embalaje 1 Paq.
Forma T
Tipo de producto Conectores para tubos