Learn More
DWK Life Sciences Matraz Erlenmeyer DURAN™ SUPER DUTY, cuello estrecho, con borde reforzado
Código de producto. 11699868 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
5000 ml
Tamaño de la unidad:
10 PCS
cada uno
paquete de 10
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
11699868 100 ml paquete de 10
11679868 25 ml 10 PCS
11689868 50 ml paquete de 10
11609878 250 ml paquete de 10
13108076 500 ml paquete de 10
11629878 1000 ml paquete de 10
10012529 5000 ml cada uno
11840650 2000 ml paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 11699868 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 212172404
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    128.00€
    120.40€ / paquete de 10
    Ahorro 7.60€
    5% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Los productos DURAN™ SUPER DUTY se caracterizan por una mayor resistencia mecánica lograda gracias al borde reforzado. Como resultado de esta modificación, se mejora la resistencia al impacto y se reduce significativamente el riesgo de rotura accide
La vida puede ser dura para el instrumental de vidrio de laboratorio, como vasos de precipitados, matraces y cilindros. La manipulación brusca y los procesos de laboratorio como el lavado automatizado pueden causar daños y roturas. Los productos DURAN™ SUPER DUTY fueron especialmente desarrollados para hacer frente mejor a la vida del laboratorio. Los productos DURAN™ SUPER DUTY se caracterizan por una mayor resistencia mecánica lograda gracias al borde reforzado. Como resultado de esta modificación, se mejora la resistencia al impacto y se reduce significativamente el riesgo de rotura accidental. Los productos DURAN™ SUPER DUTY aumentan la seguridad en el laboratorio y ayudan a minimizar el riesgo de lesiones. La mayor esperanza de vida de los productos SUPER DUTY significa que son más económicos de utilizar a largo plazo.
  • Mayor resistencia al impacto, estabilidad y resistencia mecánica conseguidas gracias al borde reforzado
  • Debido a la reducción del riesgo de rotura accidental, se minimiza el riesgo de lesiones y se aumenta la seguridad del usuario
  • Económicos gracias a una mayor vida útil y una excelente protección contra la corrosión
  • Escala blanca de fácil lectura con marcas de graduación para estimar el contenido
  • Cerámica blanca de gran resistencia y expuesta al fuego
Especificaciones
Color Transparente
Diámetro de base (métrico) 64 mm
Capacidad (métrico) 100 ml
Material Vidrio borosilicatado (3.3)
Para utilizar con (aplicación) Para aplicaciones exigentes; calentamiento; dilución de soluciones; mezcla de varios componentes; medición de cantidades de líquido; nota de aplicación: Para evitar roturas debido a la tensión térmica, se recomienda un calentamiento uniforme y lento de lo
Altura (métrico) 105 mm
N.° por paquete 10/paq.
Tipo de producto Matraz Erlenmeyer
Superficie de escritura Sí
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Desechables Reutilizables
Graduated Sí
Mouth Style Estrecho
Esterilidad No estéril
Forma del fondo Plano
Tratamiento de superficie Ninguno