Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ SUPER DUTY Vaso de precipitados de forma baja con pico
Código de producto. 10164419 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
150 ml
250 ml
400 ml
600 ml
1000 ml
2000 ml
5000 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
10 PCS
paquete de 10
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10164419 5000 ml 1 PCS
10505865 150 ml 10 PCS
11860640 2000 ml 10 PCS
11850640 1000 ml paquete de 10
11659848 250 ml 10 PCS
10681226 400 ml paquete de 10
10762557 600 ml 10 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 10164419 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 211077307
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    196.00€
    173.50€ / paquete de 1
    Ahorro 22.50€
    11% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Los productos DURAN™ SUPER DUTY se caracterizan por una mayor resistencia mecánica lograda gracias al borde reforzado. Como resultado de esta modificación, se mejora la resistencia al impacto y se reduce significativamente el riesgo de rotura accide
La vida puede ser dura para el instrumental de vidrio de laboratorio, como vasos de precipitados, matraces y cilindros. La manipulación brusca y los procesos de laboratorio como el lavado automatizado pueden causar daños y roturas. Los productos DURAN™ SUPER DUTY fueron especialmente desarrollados para hacer frente mejor a la vida del laboratorio. Los productos DURAN™ SUPER DUTY se caracterizan por una mayor resistencia mecánica lograda gracias al borde reforzado. Como resultado de esta modificación, se mejora la resistencia al impacto y se reduce significativamente el riesgo de rotura accidental. Los productos DURAN™ SUPER DUTY aumentan la seguridad en el laboratorio y ayudan a minimizar el riesgo de lesiones. La mayor esperanza de vida de los productos SUPER DUTY significa que son más económicos de utilizar a largo plazo.
  • Mayor resistencia al impacto, estabilidad y resistencia mecánica conseguidas gracias al borde reforzado
  • Debido a la reducción del riesgo de rotura accidental, se minimiza el riesgo de lesiones y se aumenta la seguridad del usuario
  • Económicos gracias a una mayor vida útil y una excelente protección contra la corrosión
  • Boquilla para un vertido limpio
  • Escala blanca de fácil lectura con marcas de graduación para estimar el contenido
  • Cerámica blanca de gran resistencia y expuesta al fuego
Especificaciones
Color Transparente
Diámetro exterior (métrico) 170 mm
Capacidad (métrico) 5000 ml
Material Vidrio borosilicatado (3.3)
Para utilizar con (aplicación) Para aplicaciones exigentes; calentamiento; dilución de soluciones; mezcla de varios componentes; medición de cantidades de líquido; nota de aplicación: Para evitar roturas debido a la tensión térmica, se recomienda un calentamiento uniforme y lento de lo
Altura (métrico) 270 mm
N.° por paquete 1/Paq.
Tipo Vaso de precipitados
Esterilidad No estéril
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Desechables Reutilizables
Graduated Sí
Scale Escala cerámica blanca
Modelo Perfil bajo