Learn More
DWK Life Sciences Válvula recta DURAN™, PRODURAN™
Código de producto. 15844538 Tienda DWK Life Sciences Productos
Change view
Click to view available options
Descripción:
Paso de 0 a 10 mm
Paso de 0 a 2,5 mm
Paso de 0 a 4 mm
Paso de 0 a 6 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Descripción unitSize
15844538 Paso de 0 a 4 mm paquete de 10
15854538 Paso de 0 a 6 mm paquete de 10
15834538 Paso de 0 a 2,5 mm paquete de 10
15864538 Paso de 0 a 10 mm paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15844538 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 286056005
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La solución perfecta para dosificar y controlar gases y líquidos como variante de entrada.
Las válvulas rectas PRODURAN™ tienen un husillo de altura ajustable con una rosca fina, lo que permite el ajuste más fino de la apertura de la válvula. El grifo de válvula PRODURAN™ de DWK Life Sciences es adecuado para un alto vacío en combinación con los accesorios de paredes gruesas. El sistema compuesto hecho de vidrio DURAN™, metal y plásticos implica que el medio que fluye a través de la válvula solo entra en contacto con el vidrio DURAN™ y el PTFE, lo que permite un funcionamiento sin grasa. La construcción de la válvula la vuelve práctica y fácil de liberar y desmontar. La protección de desatornillado evita que el pasador de la válvula se desenrosque por completo. El pasador de válvula ajustable aumenta la vida útil del grifo de la válvula.
  • La válvula de globo con husillo y rosca fina integrada permite un ajuste muy fino de la apertura de la válvula
  • Los medios que fluyen a través de la válvula solo entran en contacto con el vidrio DURAN™ y el PTFE.
  • Trabajo sin grasa
  • El práctico diseño de la válvula permite un fácil desmontaje
  • La protección de desatornillado evita que el pasador de la válvula se desenrosque por completo.
  • Pasador de válvula ajustable para aumentar la vida útil del grifo de la válvula
  • Artículos de vidrio para su procesamiento posterior
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro (métrico) 10 mm
Descripción Paso de 0 a 4 mm
Material Vidrio borosilicatado (3.3), Politetrafluoroetileno (PTFE)
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Anchura (métrico) 2,2 mm
N.° por paquete 10/Paq.
Para utilizar con (aplicación) Ideal para la dosificación y el control de gases y líquidos; alta idoneidad de vacío gracias a los accesorios de paredes gruesas; adecuado para la instalación en equipos de vidrio para aplicaciones de vacío, por ejemplo, para la construcción de líneas de dirección (líneas de gas inerte al vacío y rastrillos de distribución de nitrógeno)