Learn More
DWK Life Sciences Llave de paso de dos vías DURAN™, doble orificio oblicuo, esmerilada y pulida, sin llave
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescripción
Las válvulas patentadas esmeriladas y pulidas DURAN™ son válvulas de 2 vías que se utilizan con frecuencia para la construcción de líneas de dirección (líneas de gas inerte al vacío y rastrillos de distribución de nitrógeno) y permiten el funcionamiento sin grasa. Recomendamos el uso de válvulas PRODURAN™ para requisitos de alta tasa de fuga.
- Válvula de 2 vías con tapón de válvula de PTFE
- Trabajar sin grasa a mediante la superficie pulida del grifo
- Artículos de vidrio para su procesamiento posterior
- El tapón del grifo está fijado al manguito del grifo mediante un cierre de seguridad del grifo de 3 piezas.
Especificaciones
Especificaciones
| Calibre de tapón | 4 mm |
| Diámetro (métrico) | 10 mm |
| Material | Vidrio borosilicatado (3.3) |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Tamaño del tapón | NS 18.8 |
| Anchura (métrico) | 1,5 mm |
| N.° por paquete | 10/Paq. |
| Para utilizar con (aplicación) | Adecuado para la instalación en equipos de vidrio para aplicaciones de vacío, por ejemplo, para la construcción de líneas de dirección (líneas de gas inerte al vacío y rastrillos de distribución de nitrógeno) |