Learn More
DWK Life Sciences Llave de llave de paso DURAN™, roscada, larga para doble orificio y esmerilada
Código de producto. 15884518 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño del tapón:
NS 14.5
NS 18.8
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño del tapón Tamaño de la unidad
15884518 NS 18.8 paquete de 50
15864518 NS 14.5 paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15884518 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 286037308
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1130.00€
    1005.78€ / paquete de 50
    Ahorro 124.22€
    10% Descuento
Fecha estimada de envoi: 29-01-2027
Tapón para grifo de 2 vías con rosca.
Los tapones de grifo con patente Ground DURAN™ tienen 2 orificios inclinados casi paralelos.
  • Con rosca, esmerilada
  • Tapón para grifo de 2 vías con 2 orificios inclinados casi paralelos
  • tapón de grifo masivo
Especificaciones
Calibre de tapón 4 mm
Material Vidrio borosilicatado (3.3)
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Tamaño del tapón NS 18.8
N.° por paquete 25/Paq.
Para utilizar con (aplicación) Instalación en equipos y dispositivos de vidrio