Learn More
DWK Life Sciences Llave de llave de paso DURAN™, roscada, larga para doble orificio y esmerilada
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescripción
Los tapones de grifo con patente Ground DURAN™ tienen 2 orificios inclinados casi paralelos.
- Con rosca, esmerilada
- Tapón para grifo de 2 vías con 2 orificios inclinados casi paralelos
- tapón de grifo masivo
Especificaciones
Especificaciones
| Calibre de tapón | 2,5 mm |
| Material | Vidrio borosilicatado (3.3) |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Tamaño del tapón | NS 14.5 |
| N.° por paquete | 50/Paq. |
| Para utilizar con (aplicación) | Instalación en equipos y dispositivos de vidrio |