Learn More
DWK Life Sciences Cono estándar DURAN™, doble, acabado
Código de producto. 15844598 Tienda DWK Life Sciences Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de junta:
13 mm
17 mm
22 mm
26 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
paquete de 50
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de junta unitSize
15844598 13 mm paquete de 50
15854598 17 mm paquete de 50
15921541 26 mm paquete de 25
15864598 22 mm paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15844598 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 286172809
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para una conexión rígida y de soporte automático.
Los núcleos dobles DURAN™, esmerilados, son un tipo antiguo y menos común de diseño de conformidad con la forma D de la norma DIN 12249. Su principal propósito es ahorrar material.
  • De conformidad con la forma D de la norma DIN 12249
  • Esmerilado (calidad de molienda más fina, menor profundidad de rugosidad)
  • El artículo de vidrio con dos núcleos permite ahorrar material
  • Cierre hermético gracias a su junta esmerilada estándar
  • Artículos de vidrio para su procesamiento posterior
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 50/Paq.
Descripción del artículo Instalación en equipos y dispositivos de vidrio
Tamaño de junta 13 mm
Grosor de la pared (métrico) 1,5 mm