Descripción
La junta esmerilada cónica del manguito y el núcleo es una junta rígida con soporte automático. Los núcleos DURAN™ DG no están esmerilados de conformidad con la norma DIN 12249 y representan la alternativa rentable a los núcleos DURAN™. Siempre deben usarse juntas esmeriladas con grasa esmerilada o manguitos de PTFE. Las pinzas para juntas esmeriladas cónicas KECK™ son el complemento perfecto para asegurar la junta esmerilada cónica.
- Corte de diamante (calidad de corte más grueso, más profundidad de rugosidad)
- Alternativa rentable a los núcleos DURAN™ (no conforme a la norma DIN)
- Cierre hermético gracias a su junta esmerilada estándar
- Artículos de vidrio para su procesamiento posterior
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 50/Paq. |
| Descripción del artículo | Instalación en equipos y dispositivos de vidrio |
| Tamaño de junta | 13 mm |
| Grosor de la pared (métrico) | 1,5 mm |