Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Cabezales de pulverizador Duran™
Código de producto. 10509751
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
6 mL
12 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10509751 100 mL cada uno
11973531 6 mL cada uno
11516914 12 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10509751 Proveedor Lenz Laborglasinstrumente™ N.º de proveedor 05470004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    56.00€
    39.76€ / paquete de 1
    Ahorro 16.24€
    29% Descuento
Fecha estimada de envoi: 05-01-2027
Especificaciones
Capacidad (métrico) 100 mL
Material Vidrio Duran
Cantidad 1/paq.
Tipo Cabezal pulverizador
Para utilizar con (equipo) Pulverizador completo Duran
Junta cónica estándar NS 19/26