Learn More
DWK Life Sciences Junta esférica DURAN™, empalme, pulida
Código de producto. 15814668 Tienda DWK Life Sciences Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de junta:
8 mm
12 mm
18 mm
24 mm
28 mm
48 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de junta unitSize
15814668 24 mm paquete de 10
15884668 28 mm paquete de 10
15814658 12 mm paquete de 10
15874658 18 mm paquete de 10
10355201 48 mm cada uno
15864648 8 mm paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15814668 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 286325806
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para conexiones flexibles sin grasa.
La versión sin lijar del DURAN™ La junta esmerilada esférica solo sella sobre el anillo de sellado. Básicamente, se encuentran disponibles 2 versiones de los anillos de sellado: - Anillos de silicona recubiertos con FEP - Anillos de sellado VITON El tamaño nominal está compuesto por el diámetro nominal de la junta esférica esmerilada y, si procede, la anchura clara del diámetro de la tubería. Esta variante también permite conexiones flexibles, estas están en el rango de ángulo de 10-15° .
  • Conexiones flexibles de hasta 15° se puede realizar dependiendo del tamaño del corte (ángulo ≥ tirantez reducida)
  • Es posible trabajar sin grasa
  • Es posible una junta hermética gracias al uso de un anillo de sellado adicional.
  • El tamaño nominal describe el diámetro nominal de la junta esférica esmerilada.
  • Sin soporte automático
  • Artículos de vidrio para su procesamiento posterior
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 10/Paq.
Descripción del artículo Para la producción de conexiones flexibles y sin grasa (posibilidad de alineación en 360°); instalación en equipos y dispositivos de vidrio
Tamaño de junta 24 mm
Grosor de la pared (métrico) 2,5 mm