Descripción
Las placas de criba ranuradas DURAN™ actúan como superficies de soporte para el filtro (por ejemplo, filtro de membrana o de papel), por ejemplo, en el caso de los embudos buechner.
- Soporte para filtros de membrana o de papel
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Tamaño de rosca GL14 |
| Material | Vidrio borosilicatado (3.3) |
| Para utilizar con (aplicación) | Adecuado para filtración gruesa sin medio de filtrado adicional; filtración |
| Porosidad | 2 |
| Cantidad | 10 |
| Diámetro (métrico) | 48 mm |