Learn More
DWK Life Sciences Llave de paso de una vía DURAN™, completa con llave de PTFE
Código de producto. 15894718 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Calibre de tapón:
2 mm
2,5 mm
2,5 mm
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Tamaño del tapón:
NS 12.5
NS 14.5
NS 18.8
NS 21.5
NS 24
NS 29.2
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
paquete de 5
paquete de 50
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Calibre de tapón Tamaño del tapón Tamaño de la unidad
15894718 8 mm NS 24 paquete de 5
15884718 6 mm NS 21.5 paquete de 5
15844718 2,5 mm NS 12.5 paquete de 50
15804728 10 mm NS 29.2 paquete de 5
15854718 4 mm NS 14.5 paquete de 50
15864718 4 mm NS 18.8 paquete de 25
15874718 6 mm NS 18.8 paquete de 25
15834718 2 mm NS 12.5 paquete de 50
10263781 2,5 mm NS 14.5 paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 15894718 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 286414807
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    347.00€
    308.88€ / paquete de 5
    Ahorro 38.12€
    10% Descuento
Fecha estimada de envoi: 26-01-2027
Cierre con tapón de PTFE para un funcionamiento sin grasa.
Las llaves de paso de una vía DURAN™ completas con tapones de válvula de PTFE permiten un funcionamiento sin grasa. El cierre de seguridad del grifo de 3 piezas sujeta el tapón del grifo al manguito del grifo.
  • Manguito de válvula de cierre pulido con tapón de válvula de PTFE para un funcionamiento sin grasa
  • El cierre de seguridad del grifo de 3 piezas sujeta el tapón del grifo al manguito del grifo.
  • Conicidad 1:10
  • Artículos de vidrio para su procesamiento posterior
Especificaciones
Calibre de tapón 8 mm
Diámetro (métrico) 15 mm
Material Vidrio borosilicatado (3.3), Politetrafluoroetileno (PTFE)
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Tamaño del tapón NS 24
Anchura (métrico) 1,8 mm
N.° por paquete 5/Paq.
Para utilizar con (aplicación) Instalación en equipos y dispositivos de vidrio