Learn More
DWK Life Sciences Juntas de caucho de silicona (VMQ) DURAN™, sin arandela
Código de producto. 11860620 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10/Paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11860620 10/Paq. paquete de 10
1 options
Código de producto. 11860620 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 292282501
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    87.20€
    73.60€ / paquete de 10
    Ahorro 13.60€
    15% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Los frascos de lavado de gases se utilizan para limpiar gases debido a un flujo a través de un líquido adecuado.
Para la filtración y limpieza de gases, se requieren frascos de lavado de gases que constan de un tubo de distribución de gas, un frasco adecuado y una abertura de salida de gas. En esta configuración de prueba, el gas se ve forzado a fluir a través de un líquido antes de que se libere. El tubo de distribución de gas se sumerge en el líquido para este fin, el gas interfiere a través de él y las impurezas del gas se consolidan en el líquido. El gas se limpia o se lava por así decirlo. Un disco de filtro en el tubo de distribución de gas crea burbujas de aire que son lo más pequeñas posible y, por lo tanto, forman un área de contacto lo más grande posible.
  • Cabezal tipo Drechsel
  • Con sistema de conexión por tornillo
  • Impresión blanca de alta resistencia expuesta al fuego
  • Las piezas individuales también se pueden pedir por separado.
  • Escala fácil de leer con marcas de graduación para estimar el contenido
Especificaciones
Material Silicona (VMQ)
Tipo Anillo de goma VMQ (26 × 42 × 5 mm)
Para utilizar con (aplicación) Limpieza (lavado) de gases con disolventes; purificación de mezclas de gases; con rosca para un intercambio rápido de los frascos que contienen líquidos; filtrado
Cantidad 10/Paq.