Learn More
DWK Life Sciences Tapa de silicona extensible DURAN™
Código de producto. 16678432 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Cián
Rosa
Verde
Tamaño:
XL
XXL
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño Tamaño de la unidad
16678432 Cián XXL cada uno
16638432 Rosa XL cada uno
16648432 Cián XL cada uno
16658432 Verde XL cada uno
16668432 Rosa XXL cada uno
16688432 Verde XXL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16678432 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 291105129
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7.43€
    6.74€ / paquete de 1
    Ahorro 0.69€
    9% Descuento
Fecha estimada de envoi: 28-10-2026
La tapa de silicona extensible se utiliza para cerrar recipientes redondos y cuadrados.
Cómo cerrar o cubrir los vasos es tema de conversación diario en el laboratorio. A menudo se utilizan placas de vidrio o papel de aluminio. Si pensamos en la durabilidad y en el medio ambiente, ambas variantes podrían clasificarse como desaconsejables. La nueva tapa de silicona es una buena alternativa a las variantes convencionales y está disponible en tres tamaños de forma individual o como un conjunto. Debido a su elasticidad, la tapa puede usarse para una variedad de aberturas de vasos, cuadradas o redondas. La tapa de silicona tiene una lengüeta ligeramente más grande que puede usarse como zona de rotulación. Los tres colores ofrecidos (cian, rosa y verde) también permiten su identificación por el color.
Las tapas elásticas de silicona DURAN™ son resistentes tanto a productos químicos como al calor. Se recomienda su uso a temperaturas de entre -40 y +180 °C. Las tapas DURAN™ están fabricadas de silicona, que es un material esterilizable en autoclave y seguro para microondas. Sin embargo, debido a los cambios de presión que se producen durante la esterilización en autoclave, las tapas pueden soltarse o romperse, por lo que no se recomiendan para este tipo de aplicación.
  • Para cubrir y sellar recipientes de laboratorio
  • Es elástica y, por lo tanto, adecuada para un gran número de aberturas de recipientes
  • Disponible en diferentes colores para una fácil diferenciación e identificación
  • Fácil de quitar gracias a la ayuda de una solapa, tanto con como sin guantes
  • Resistente a productos químicos, resistente al calor y reutilizable
Especificaciones
Color Cián
Descripción Esterilizable en autoclave (tapa de silicona solo sin vidrio)
Diámetro exterior (métrico) Aprox. Entre 132 y 147 mm
Material Silicona
Para utilizar con (aplicación) Protección, codificación de colores e identificación
N.° por paquete 1
Tamaño XXL