Learn More
DWK Life Sciences Llave de paso para embudo de separación DURAN™, con entrada corta, completa con llave de PTFE
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescripción
Los grifos para embudo de separación con embudos cortos DURAN™ son componentes para la producción de embudos de separación Gilson con un enfoque particularmente fuerte para reducir el riesgo de rotura con una forma cónica hasta la toma de la válvula. La versión pulida con tapón de PTFE es adecuada para trabajar sin grasa.
- Manguito de grifo para embudo de separación con tapón de PTFE
- con embudo de aproximación corto
- Con un enfoque particularmente fuerte para reducir el riesgo de rotura
- Artículos de vidrio para su procesamiento posterior
Especificaciones
Especificaciones
| Calibre de tapón | 2,5 mm |
| Material | Vidrio borosilicatado (3.3), Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Tamaño del tapón | NS 14.5 |
| N.° por paquete | 25/Paq. |
| Para utilizar con (aplicación) | Para instalarse en cuerpos sin procesar de embudo de separación DURAN™ |