Learn More
DWK Life Sciences Llave de paso para embudo de separación DURAN™ Gilson, completa con llave SBW-J
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescripción
Los grifos para embudo de separación DURAN™ Gilson son componentes para la producción de embudos de separación Gilson con un enfoque particularmente fuerte para reducir el riesgo de rotura.
- Manguito de grifo para embudo de separación con tapón SBW-J
- Con un enfoque particularmente fuerte para reducir el riesgo de rotura
- Artículos de vidrio para su procesamiento posterior
Especificaciones
Especificaciones
| Calibre de tapón | 2 mm |
| Diámetro (métrico) | 16 mm |
| Material | Vidrio borosilicatado (3.3), SBW-J, Polipropileno |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Tamaño del tapón | NS 12.5 |
| Anchura (métrico) | 1,8 mm |
| N.° por paquete | 25/Paq. |
| Para utilizar con (aplicación) | Para instalarse en cuerpos sin procesar de embudo de separación DURAN™; para la producción de embudos de separación conforme a Gilson |