Learn More
DWK Life Sciences ™ Embudo de decantación DURAN, esférico, versión de uso industrial
Código de producto. 10363751 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10.000 mL
1000 ml
2500 ml
250 ml
5000 ml
500 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10363751 1000 ml cada uno
10202061 2500 ml cada uno
10373751 5000 ml cada uno
10445601 10.000 mL cada uno
10530042 500 ml cada uno
10520042 250 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10363751 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 242915403
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    247.00€
    202.09€ / paquete de 1
    Ahorro 44.91€
    18% Descuento
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
El embudo de separación permite la separación de líquidos no miscibles (extracción líquido-líquido).
Un embudo de separación tiene la forma de un matraz apuntado con una llave de drenaje en la punta. El embudo de separación se utiliza para la extracción líquido-líquido de dos líquidos no miscibles (proceso de separación de sustancias) y, por lo tanto, también puede utilizarse en procesos de limpieza. El líquido de mayor densidad se acumula en la parte inferior del recipiente y puede drenarse a través del grifo de drenaje. La escala impresa permite una determinación exacta del volumen.
  • Esférica
  • Con llave de paso estándar en la base y tapón estándar en la base
  • Versión de uso industrial
  • Impresión vitrificada de alta durabilidad en color blanco
Specifications
Diámetro del área superior (métrico) 132 mm
Capacidad (métrico) 1000 ml
Material Vidrio borosilicatado (3.3)
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Para utilizar con (aplicación) Separación de fases; extracción líquido-líquido
Cantidad 1 unidad