Learn More
DWK Life Sciences Embudo de decantación DURAN™, forma cónica, con llave de PTFE
Código de producto. 10426332 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10426332 500 ml cada uno
10580773 100 ml cada uno
10243512 1000 ml 1 PCS
10658013 250 ml 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10426332 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 1064807
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    113.00€
    106.61€ / paquete de 1
    Ahorro 6.39€
    5% Descuento
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
El embudo de separación permite la separación de líquidos no miscibles (extracción líquido-líquido).
Un embudo de separación tiene la forma de un matraz apuntado con una llave de drenaje en la punta. El embudo de separación se utiliza para la extracción líquido-líquido de dos líquidos no miscibles (proceso de separación de sustancias) y, por lo tanto, también puede utilizarse en procesos de limpieza. El líquido de mayor densidad se acumula en la parte inferior del recipiente y puede drenarse a través del grifo de drenaje. La escala impresa permite una determinación exacta del volumen.
  • Forma cónica
  • Con llave de paso de PTFE.
  • Impresión blanca de alta resistencia expuesta al fuego
  • Escala fácil de leer con marcas de graduación para estimar el contenido
Especificaciones
Capacidad (métrico) 500 ml
Diámetro del tubo (métrico) 10 mm
Material Borosilicato 3.3, PTFE, polipropileno
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Para utilizar con (aplicación) Separación de fases; extracción líquido-líquido; medición de cantidades de líquidos
Cantidad 1 unidad