Learn More
DWK Life Sciences Acoplamiento roscado DURAN™, de PBT
Código de producto. 10383661 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de rosca:
GL 14
GL 18
GL 25
GL 32
GL 45
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de rosca unitSize
10383661 GL 14 cada uno
10768351 GL 18 1 PCS
10120271 GL 25 1 PCS
10078440 GL 32 cada uno
11629818 GL 45 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10383661 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 292260556
Fecha estimada de envoi: 27-08-2026
Añadir a la cesta
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
El acoplamiento roscado se utiliza para conectar dos conexiones roscadas.
El acoplamiento roscado consta de dos tapones roscados, que se conectan entre sí a través de una pieza de manguera flexible. Este componente permite una conexión flexible de dos componentes de vidrio.
  • Para la conexión flexible de dos conexiones roscadas de vidrio con sellado de silicona integral (VQM)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material PBT
Para utilizar con (aplicación) Conexión de roscas de vidrio
Cantidad de embalaje 1 unidad
Tamaño de rosca GL 14
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.