Learn More
DWK Life Sciences Matraz de fondo redondo DURAN™, cuello estrecho, con reborde granulado
Código de producto. 10707571 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10.000 mL
1000 ml
100 ml
250 ml
4000 ml
500 ml
50 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10707571 4000 ml cada uno
11776063 50 ml paquete de 10
11786063 100 ml paquete de 10
11766073 250 ml paquete de 10
11776073 500 ml paquete de 10
11786073 1000 ml paquete de 10
10199910 10.000 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 10707571 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 217217109
Fecha estimada de envoi: 13-10-2026
Debido a su forma esférica, los matraces de fondo redondo se utilizan para calentar líquidos, entre otras cosas.
Los vasos abdominales se denominan matraces en el laboratorio y, además de los vasos de precipitados, son otros vasos de aplicación universal. Se utilizan, por ejemplo, para la destilación o para calentar líquidos. Los matraces están disponibles en varios diseños: cuello estrecho y ancho, con o sin junta esmerilada, como matraz de fondo redondo o plano. En función de la aplicación, se selecciona el matraz necesario con sus componentes específicos.
  • La geometría permite un calentamiento muy uniforme
  • Cerámica blanca de gran resistencia y expuesta al fuego
Especificaciones
Diámetro de base (métrico) 207 mm
Capacidad (métrico) 4000 ml
Material Vidrio borosilicatado (3.3)
Para utilizar con (aplicación) Adecuado para calderas de calentamiento; calefacción; mezcla de varios componentes; tamaños 2000, 3000, 5000, 6000, 12 000 y 20 000 ml de tamaño ISO no DIN, tamaño 12 000 ml de tamaño ISO no DIN, cumple con ASTM E 1403 y tamaño 20 000 ml cumple con ASTM E 1403
N.° por paquete 1/paq.
Esterilizables en autoclave Autoclavable