Learn More
DWK Life Sciences Revestimiento de tapón de rosca de repuesto DURAN™ GLS 80™, silicona de PTFE
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescripción
El material utilizado para este tapón GLS 80 es un compuesto especial basado en la poliarilsulfona. Como resultado, se mejoran las propiedades químicas, térmicas y mecánicas del material en comparación con el polipropileno. Gracias a la rosca triple acortada, el frasco de GLS 80™ de DURAN™ se puede abrir o cerrar con solo tres cuartos de vuelta. La junta, que está recubierta por ambos lados con PTFE, garantiza que el frasco quede sellada herméticamente (revestimiento del tapón: silicona curada con platino). También hay disponible un anillo de vertido de PTFE compatible, que permite un uso limpio y sin goteo.
- Los tapones de PSU y los anillos de vertido de PTFE ofrecen una mayor resistencia química y térmica que los componentes de polipropileno equivalentes
- Junta de tapón de rosca con revestimiento de tapón de PTFE unido para un sellado eficaz
- El anillo de vertido de PTFE compatible permite un vertido sin goteo y un funcionamiento limpio y seguro
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Revestimiento de repuesto |
| Para utilizar con (aplicación) | Esterilización en autoclave de medios y reactivos; preparación de medios y reactivos; recogida de muestras; recipiente de cultivo; almacenamiento de medios y reactivos; transporte y envío |
| Tamaño de junta | GLS 80 |
| Cantidad | 5/Paq. |
| Diámetro exterior (métrico) | 79 mm |
| Material | PSU, PBT, ETFE |