Learn More
DWK Life Sciences Frasco de reactivo, cuello ancho, transparente DURAN™
Código de producto. 11736133 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10.000 mL
1000 ml
100 ml
20.000 mL
2000 ml
250 ml
5000 ml
500 ml
50 ml
Tamaño de la unidad:
10 PCS
cada uno
paquete de 10
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
11736133 250 ml paquete de 10
11776253 100 ml paquete de 10
11786253 500 ml paquete de 10
11796253 1000 ml paquete de 10
11705374 50 ml 10 PCS
15281659 2000 ml paquete de 10
10393921 5000 ml cada uno
10559251 10.000 mL cada uno
10268800 20.000 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 11736133 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 211853605
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    595.00€
    556.80€ / paquete de 10
    Ahorro 38.20€
    6% Descuento
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Frascos de reactivo clásicos de cuello ancho con tapón de vidrio.
Los clásicos frascos de reactivo con tapón están moldeados con vidrio 3.3 de borosilicato de tipo 1 DURAN™ y son adecuados para el almacenamiento de reactivos y productos químicos líquidos y sólidos. Los frascos cuentan con un amplio cuello de junta esmerilada cónica y cumplen con la normativa ISO 4796-2. El cuello más ancho es más práctico para manejar polvos. El tapón de vidrio proporciona un excelente sellado que protege el contenido de la evaporación, la oxidación y la contaminación. Los frascos tienen un código de rastreo para la trazabilidad del lote de fabricación y una zona de marcado en esmalte blanco permanente.
  • Fácil acceso al contenido del frasco gracias al ancho diámetro del cuello
  • Todos los componentes son de vidrio de borosilicato y, por lo tanto, son adecuados para el almacenamiento de materiales agresivos
  • Cierre hermético gracias a su junta esmerilada estándar
  • Escala fácil de leer con marcas de graduación para estimar el contenido
  • Impresión cerámica blanca de gran resistencia y expuesta al fuego
Especificaciones
Capacidad (métrico) 250 ml
Descripción Cuello con junta esmerilada estándar y tapón de vidrio de cabeza plana
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento de reactivos, productos farmacéuticos y productos químicos sensibles al aire; Almacenamiento de líquidos higroscópicos y productos farmacéuticos; Transporte y envío de muestras
Material Vidrio borosilicatado (3.3)
Cantidad 10/paq.
Diámetro (métrico) 70 mm