Learn More
DWK Life Sciences Frasco de reactivo, cuello ancho, estrecho, USP /EP (3.2.1) transmisión de luz DURAN™
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescription
Los clásicos frascos de reactivo con tapón están moldeados con vidrio 3.3 de borosilicato de tipo 1 DURAN™ ámbar y son adecuados para el almacenamiento de reactivos y productos químicos líquidos y sólidos. Los frascos cuentan con un estrecho cuello de junta esmerilada cónica y cumplen con la normativa ISO 4796-2. El cuello estrecho es adecuado para líquidos y el ángulo de los hombros asegura que el contenido se pueda verter suavemente. El tapón de vidrio proporciona un excelente sellado que protege el contenido de la evaporación, la oxidación y la contaminación. Los frascos tienen un código de rastreo para la trazabilidad del lote de fabricación y una zona de marcado en esmalte blanco permanente. El vidrio de color ámbar garantiza que los contenidos sensibles a la luz estén protegidos de los efectos de la fotodegradación. La protección contra la luz ultravioleta cumple con las normas internacionales USP/EP y dura toda la vida útil de la frasco.
- Protección contra los rayos UV de hasta aprox. 500 nm de longitud de onda debido a la coloración externa según la Farmacopea estadounidense (USP) y la Farmacopea europea (EP)
- El color ámbar solo se aplica en el exterior, lo que garantiza que las superficies internas mantengas las propiedades del vidrio de tipo 1 transparente DURAN™ estándar
- Color ámbar muy duradero y químicamente resistente
- Todos los componentes son de vidrio y, por lo tanto, son adecuados para el almacenamiento de materiales agresivos
- Cierre hermético gracias a su junta esmerilada estándar
- Escala fácil de leer con marcas de graduación para estimar el contenido
- Impresión cerámica blanca de gran resistencia y expuesta al fuego
Spécification
Spécification
| Capacidad (métrico) | 2000 ml |
| Descripción | Cuello con junta esmerilada estándar y tapón de vidrio de cabeza plana |
| Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento de reactivos y productos químicos sensibles al aire; almacenamiento de líquidos higroscópicos, polvos y gránulos; almacenamiento de reactivos y productos químicos sensibles al aire; almacenamiento de líquidos higroscópicos y productos farmacéuticos |
| Material | Vidrio borosilicatado (3.3) |
| Cantidad | 10/paq. |
| Diámetro (métrico) | 134 mm |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.