Learn More
DWK Life Sciences Tapón DURAN™ PURE Premium, con lengüeta de sellado
Tienda DWK Life Sciences Productos
Descripción
High-quality closure developed for the needs of the pharmaceutical and biotech industry
Tapón de rosca de plástico de alta calidad con tamaño de rosca GL 45, desarrollado para las necesidades de la industria farmacéutica. El tapón con lengüeta de sellado PURE Premium DURAN™ está fabricado en salas limpias y está hecho de PFA con un diseño de lengüeta de sellado. Diseñado para su uso con frascos DURAN™ PURE GL 45. El tapón de rosca es compatible con la esterilización en autoclave y otros métodos de esterilización comunes. DWK Life Sciences pone a disposición los Certificados de análisis (CoAs) con cada entrega, lo que garantiza el 100 % de la trazabilidad y el servicio de control de cambios. El tapón con lengüeta de sellado PURE Premium DURAN™ está disponible con la documentación requerida por las autoridades reguladoras y cumple con la normativa de las farmacopeas internacionales.
- Alta pureza debido a la fabricación en salas limpias
- Entrega de un único lote
- Certificado de análisis (CoA)
- Control visual y dimensional
- Servicio de control de cambios e información para el cliente en caso de variaciones
- 100% de trazabilidad en todos los pasos de la fabricación
- Informe Extractables disponible
- archivo principal sobre fármacos
- Materiales de calidad farmacéutica según USP <88>Clase VI
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Para utilizar con (aplicación) | Fabricación de medicamentos farmacéuticos y productos biotecnológicos; almacenamiento y transporte de principios activos sensibles a la luz, sustancias a granel, ingredientes y medios |
| Material | PFA |
| Cantidad | 5/paq. |
| Tamaño de rosca (métrico) | GL 45 |
| Acabado del cuello | 98 mm |
| Diámetro (métrico) | 53 mm |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |