Learn More
DWK Life Sciences Tapón de rosca DURAN™ PURE GLS 80™ con junta de silicona recubierta de PTFE
Tienda DWK Life Sciences Productos
Beschreibung
High-quality DURAN™ PURE GLS 80™ Screw Cap developed for the needs of the pharmaceutical and biotechnology industries.
- Tapón de rosca de plástico de alta calidad con tamaño de rosca GLS 80™, desarrollado para las necesidades de la industria farmacéutica. La tapa DURAN™ PURE GLS 80™ y su correspondiente junta de silicona altamente inerte y revestida de PTFE están fabricadas en PSU. Diseñado para su uso con frascos DURAN™ PURE GLS 80™. El tapón de rosca es compatible con la esterilización en autoclave y otros métodos de esterilización comunes. DWK Life Sciences pone a disposición los Certificados de análisis (CoAs) con cada entrega, lo que garantiza el 100 % de la trazabilidad y el servicio de control de cambios. La tapa roscada DURAN™ PURE GLS 80™ está disponible con la documentación requerida por las autoridades reguladoras y cumple con los requisitos de las farmacopeas internacionales.
- Fabricados con PFA, silicona, PTFE
- Entrega de un único lote
- Certificado de análisis (CoA)
- Control visual y dimensional
- Servicio de control de cambios e información para el cliente en caso de variaciones
- Fácil llenado y vaciado del frasco debido al gran diámetro
- Informe Extractables disponible
- archivo principal sobre fármacos
- Calidad farmacéutica según USP Clase VI
Spezifikation
Spezifikation
| Color | Blanco |
| Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento y transporte de API, intermedios de fármacos a granel, ingredientes y medios |
| Material | Polisulfona, Silicona, Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Temperatura máxima | de 121 °C |
| Cantidad | 5/paq. |
| Tamaño de rosca (métrico) | 91 mm |
| Acabado del cuello | 91 mm |
| Altura (métrico) | 40 mm |
| Tipo de producto | Tapón de rosca |
| Para utilizar con (equipo) | Frascos PURE GLS 80™ Duran™ |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?