Learn More
DWK Life Sciences™ DURAN™ Botellas de laboratorio graduadas protect+ con rosca DIN 168-1
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17906772 Tienda DWK Life Sciences Productos
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Capacidad (métrico):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1 L
2 L
3,5 L
5 L
Tamaño de rosca (métrico):
GL 25
GL 32
GL 45
Pakningsstørrelse:
cada uno
paquete de 10
paquete de 6
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Capacidad (métrico) Tamaño de rosca (métrico) unitSize
17906772 25 mL GL 25 paquete de 10
17926772 50 mL GL 32 paquete de 10
17956772 100 mL GL 45 paquete de 10
17986782 250 mL GL 45 paquete de 10
17916792 500 mL GL 45 paquete de 10
17946792 1 L GL 45 paquete de 10
17926792 2 L GL 45 paquete de 6
17986792 3,5 L GL 45 cada uno
17996792 5 L GL 45 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17906772 Leverandør DWK Life Sciences™ Leverandørnr. 218051481
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    226.80€
    223.02€ / paquete de 10
    Ahorro 3.78€
    1% Descuento
Se alle kampagner
En stock
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Botellas de laboratorio de vidrio transparente multifuncionales con revestimiento protector de seguridad.
DURAN™ GL ISO Las botellas se han convertido en botellas de laboratorio multifuncionales ideales desde su introducción en 1972. La versión de las botellas con revestimiento de seguridad protect+ combina lo mejor de ambos mundos: Vidrio de borosilicato USP/EP Tipo I 3.3 prácticamente inerte en el interior y una capa plástica protectora de seguridad en el exterior. Las botellas están moldeadas a partir de vidrio transparente de alta pureza o vidrio transparente externamente ámbar que luego se recubre con un revestimiento de poliamida PA 12 translúcido para reducir los riesgos de rotura de vidrios y salpicaduras de líquidos en caso de rotura.
Una combinación de materiales de alto rendimiento y un diseño robusto proporciona una vida útil rentable. Las botellas cuentan con una escala de volumen graduada fácil de leer. Hay un código de seguimiento impreso en cada botella para la trazabilidad del lote de fabricación. El ambarado DURAN™ Las versiones en botellas de vidrio garantizan que los contenidos sensibles a la luz estén protegidos de los efectos de la fotodegradación. La protección contra la luz ultravioleta cumple las normas internacionales USP/EP. Todas las botellas con revestimiento protect+ se suministran con tapas protectoras a presión para proteger el interior de las botellas contra la contaminación durante la distribución. Los cierres de rosca y anillos de vertido a juego se pueden pedir por separado. Disponible en una amplia gama de capacidades nominales de botella de 25 ml a 5 L y tamaños de cuello GL 25 a GLS 80™ boca ancha.
  • Fabricado con revestimiento de poliamida. DURAN™ vidrio de borosilicato 3.3
  • DURAN™ es un vidrio neutro, clasificado como Vidrio Tipo I según USP , EP (3.2.1) y JP, y cumple ASTM Requisitos E438, Tipo I, Clase A
  • Reducir los riesgos de rotura de vidrios y salpicaduras de líquidos en caso de rotura.
  • El revestimiento de polímero externo brinda protección contra rayones, fugas* y astillas* (*solo se aplica a botellas de 2000 ml o menos)
  • El recubrimiento de seguridad de poliamida 12 tiene una alta resistencia química.
  • El revestimiento protector proporciona un agarre mejorado y más seguro.
  • El recubrimiento está certificado para salas blancas Fraunhofer IPA TESTED DEVICE™
  • Material de recubrimiento seguro para contacto con alimentos certificado por la FDA y la UE.
  • Almacenamiento y envío seguros de polvos de ingredientes farmacéuticos activos de alta potencia (HPAPI) a granel
  • Se suministra con cubierta antipolvo a presión.
  • El proceso de recubrimiento no utiliza compuestos orgánicos volátiles (COV) ni isocianatos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Capacidad (métrico) 25 mL
Capacidad (imperial) 0,85 oz
Color Transparente
Para utilizar con (aplicación) Preparación de medios y reactivos, almacenamiento y envío seguros de ingredientes farmacéuticos activos de alta potencia (HPAPI) a granel, recipiente para recolección de muestras o cosechas, recipiente de cultivo, almacenamiento de medios y reactivos, transporte y envío, depósito de manipulación de líquidos
Material Vidrio borosilicatado (3.3)
Cantidad 10 frascos
Esterilidad No estéril
Peso (métrico) 0.051 kg
Tamaño de rosca (métrico) GL 25
Certificaciones/conformidad CoC
Closure Included No
Graduated Sí
Boca Ancha
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 74 mm
Tipo de producto Frasco de laboratorio
Tamaño del tapón 25
Diámetro (métrico) 36 mm
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.