Learn More
DWK Life Sciences™ DURAN™ Botella de laboratorio graduada transparente con boca ancha protect+
Código de producto. 17996752 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 mL
500 mL
1 L
2 L
3,5 L
5 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
17996752 500 mL paquete de 10
17966752 250 mL paquete de 10
17926762 1 L paquete de 10
17906762 2 L paquete de 6
17936772 3,5 L cada uno
17966762 5 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 17996752 Proveedor DWK Life Sciences™ N.º de proveedor 218654484
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    366.00€
    360.68€ / paquete de 10
    Ahorro 5.32€
    1% Descuento
En stock
Frascos de laboratorio de vidrio de boca ancha multifuncionales con revestimiento protector de seguridad.
La versión de las botellas con revestimiento de seguridad protect+ combina lo mejor de ambos mundos: Vidrio de borosilicato USP/EP Tipo I 3.3 prácticamente inerte en el interior y una capa plástica protectora de seguridad en el exterior. Las botellas están moldeadas a partir de vidrio transparente de alta pureza o vidrio transparente externamente ámbar que luego se recubre con un revestimiento de poliamida PA 12 translúcido para reducir los riesgos de rotura de vidrios y salpicaduras de líquidos en caso de rotura.
Una combinación de materiales de alto rendimiento y un diseño robusto proporciona una vida útil rentable. Las botellas cuentan con una escala de volumen graduada fácil de leer. Hay un código de seguimiento impreso en cada botella para la trazabilidad del lote de fabricación. El ambarado DURAN™ Las versiones en botellas de vidrio garantizan que los contenidos sensibles a la luz estén protegidos de los efectos de la fotodegradación. La protección contra la luz ultravioleta cumple las normas internacionales USP/EP. Todas las botellas con revestimiento protect+ se suministran con tapas protectoras a presión para proteger el interior de las botellas contra la contaminación durante la distribución. Los cierres de rosca y anillos de vertido a juego se pueden pedir por separado. Disponible en una amplia gama de capacidades nominales de botella de 25 ml a 5 L y tamaños de cuello GL 25 a GLS 80™ boca ancha.
  • Fabricado con revestimiento de poliamida. DURAN™ vidrio de borosilicato 3.3
  • DURAN™ es un vidrio neutro, clasificado como Vidrio Tipo I según USP , EP (3.2.1) y JP, y cumple ASTM Requisitos E438, Tipo I, Clase A
  • Reducir los riesgos de rotura de vidrios y salpicaduras de líquidos en caso de rotura.
  • El revestimiento de polímero externo brinda protección contra rayones, fugas* y astillas* (*solo se aplica a botellas de 2000 ml y menos)
  • El recubrimiento de seguridad de poliamida 12 tiene una alta resistencia química.
  • El revestimiento protector proporciona un agarre mejorado y más seguro.
  • El recubrimiento está certificado para salas blancas Fraunhofer IPA TESTED DEVICE™
  • Material de recubrimiento seguro para contacto con alimentos certificado por la FDA y la UE
  • Almacenamiento y envío seguros de polvos de ingredientes farmacéuticos activos de alta potencia (HPAPI) a granel
  • Se suministra con cubierta antipolvo a presión.
Especificaciones
Capacidad (métrico) 500 mL
Color Transparente
Para utilizar con (aplicación) Preparación de medios y reactivos, almacenamiento y envío seguros de ingredientes farmacéuticos activos de alta potencia (HPAPI) a granel, recipiente para recolección de muestras o cosechas, recipiente de cultivo, almacenamiento de medios y reactivos, transporte y envío, depósito de manipulación de líquidos
Material Vidrio borosilicatado (3.3)
Cantidad 10 frascos
Esterilidad No estéril
Peso (métrico) 0.52 kg
Tamaño de rosca (métrico) GLS 80
Closure Included No
Graduated Sí
Boca Ancha
Altura (métrico) 148 mm
Tamaño del tapón 80
Diámetro (métrico) 101 mm
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 16,9 oz
Forma Forma redonda
Certificaciones/conformidad CoC
Tipo de producto Frasco de laboratorio