Learn More
DWK Life Sciences™ DURAN™ Botella de laboratorio ámbar graduada protect+ con boca ancha
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescripción
La versión de las botellas con revestimiento de seguridad protect+ combina lo mejor de ambos mundos: Vidrio de borosilicato USP/EP Tipo I 3.3 prácticamente inerte en el interior y una capa plástica protectora de seguridad en el exterior. Las botellas están moldeadas a partir de vidrio transparente de alta pureza o vidrio transparente externamente ámbar que luego se recubre con un revestimiento de poliamida PA 12 translúcido para reducir los riesgos de rotura de vidrios y salpicaduras de líquidos en caso de rotura.
Una combinación de materiales de alto rendimiento y un diseño robusto proporciona una vida útil rentable. Las botellas cuentan con una escala de volumen graduada fácil de leer. Hay un código de seguimiento impreso en cada botella para la trazabilidad del lote de fabricación. El ambarado DURAN™ Las versiones en botellas de vidrio garantizan que los contenidos sensibles a la luz estén protegidos de los efectos de la fotodegradación. La protección contra la luz ultravioleta cumple las normas internacionales USP/EP. Todas las botellas recubiertas Protect+ se suministran con tapas protectoras a presión para proteger el interior de las botellas contra la contaminación durante la distribución. Los cierres de rosca y anillos de vertido a juego se pueden pedir por separado. Disponible en una amplia gama de capacidades nominales de botella de 25 ml a 5 L y tamaños de cuello GL 25 a GLS 80™ boca ancha.
- Fabricado en vidrio de borosilicato ámbar 3.3 y poliamida.
- Compatible con el sistema de tapa correspondiente para un sellado especialmente hermético y un vertido sencillo y limpio.
- El revestimiento de seguridad Protect+ brinda protección contra rayones, fugas* y astillas* (*solo se aplica a botellas de 2000 ml o menos)
- Protección UV USP (Transmisión espectral) y compatible con EP (3.2.1)
- Menos del 10% de transmisión espectral entre 290 nm y 450 nm
- La única aplicación externa del color ámbar y el revestimiento de seguridad garantiza que las superficies internas tengan un acabado estándar. DURAN™ propiedades del vidrio
- Se suministra únicamente en botella de vidrio con revestimiento de seguridad (las tapas de rosca y los anillos de vertido deben pedirse por separado)
- Báscula fácil de leer con marcas de graduación para estimar el contenido.
- Almacenamiento y envío seguros de polvos de ingredientes farmacéuticos activos de alta potencia (HPAPI) a granel
- El proceso de recubrimiento no utiliza compuestos orgánicos volátiles (COV) ni isocianatos.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 5 L |
| Color | Ámbar |
| Para utilizar con (aplicación) | Preparación de medios y reactivos fotosensibles, almacenamiento y envío seguros de polvos a granel de ingredientes farmacéuticos activos de alta potencia (HPAPI) fotosensibles, recipiente de recolección de muestras o cosechas, recipiente de sutura, almacenamiento de medios y reactivos fotosensibles, transporte y envío |
| Material | Vidrio borosilicatado (3.3) |
| Cantidad | 1 frasco |
| Esterilidad | No estéril |
| Peso (métrico) | 2.03 kg |
| Tamaño de rosca (métrico) | GLS 80 |
| Closure Included | No |
| Graduated | Sí |
| Mostrar más |