Learn More
DWK Life Sciences™ DURAN™ Botella de laboratorio Pressure Plus+ GL 45, transparente y con revestimiento de plástico Protect+
Tienda DWK Life Sciences Productos
Descripción
El DURAN™ Las botellas recubiertas GL 45 protect+ de Pressure Plus ofrecen una opción más segura para aplicaciones de laboratorio que involucran vacío o presión. Los frascos de vidrio estándar de laboratorio no están diseñados para soportar de forma segura los diferenciales de presión. Gracias a una geometría modificada, las botellas Pressure Plus+ tienen una resistencia a la presión garantizada y, en consecuencia, ofrecen una seguridad óptima tanto para el usuario como para el contenido. La geometría especial todavía se ajusta a ISO 4796-1:2016 para mantener la compatibilidad del instrumento. Las botellas de presión plus+ están certificadas según DIN EN 1595.
Las botellas están moldeadas a partir de vidrio de borosilicato tipo I USP/EP 3.3, transparente y de alta pureza, reconocido por su rendimiento térmico ideal y su alta resistencia al ataque químico. El vidrio está recubierto con un revestimiento de plástico de poliamida PA12 transparente que ofrece protección al usuario y al contenido en caso de rotura por impacto. Las botellas cuentan con una escala de volumen graduada de fácil lectura impresa en un distintivo esmalte azul. Código de rastreo permanente en cada frasco para la trazabilidad del lote de fabricación.
- Fabricado en vidrio de borosilicato 3.3, PA 12
- Resistente al vacío y a la presión de -1 bar a +1,5 bar (DIN EN 1595) gracias a su geometría modificada (basada en ISO 4796-1)
- El revestimiento de seguridad de poliamida 12 proporciona protección contra arañazos, fugas y astillas en caso de rotura por impacto.
- El revestimiento de seguridad de plástico proporciona un agarre más seguro.
- La geometría especial todavía se ajusta a ISO 4796-1:2016 para mantener la compatibilidad de los instrumentos
- Óptima seguridad para trabajar bajo presión y adecuado para su uso en alto vacío.
- Cerámica azul de gran resistencia y expuesta al fuego, para distinguirlo visualmente del frasco estándar
- El revestimiento de seguridad de plástico está certificado para salas blancas Fraunhofer IPA TESTED DEVICE™
- Material de recubrimiento seguro para contacto con alimentos certificado por la FDA y la UE
- El proceso de recubrimiento no utiliza compuestos orgánicos volátiles (COV) ni isocianatos.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 100 mL |
| Capacidad (imperial) | 3,4 oz |
| Recubrimiento | Revestimiento de seguridad de plástico |
| Color | Transparente |
| Para utilizar con (aplicación) | Filtración al vacío, recolección de muestras líquidas bajo presión, almacenamiento de disolventes volátiles, almacenamiento de materiales generadores de gas. |
| Material | Vidrio borosilicatado (3.3) |
| Cantidad | 10 frascos |
| Esterilidad | No estéril |
| Peso (métrico) | 0.172 kg |
| Tamaño de rosca (métrico) | GL45 |
| Mostrar más |