Learn More
DWK Life Sciences Junta de silicona de repuesto para tapón de rosca DURAN™ Premium
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescripción
- Construcción de fluoropolímeros de alta pureza (PFA) sin ningún colorante
- USP Materiales de grado farmacéutico de Clase VI que cumplen con los requisitos de la FDA, USP, EP y JP
- Resistencia a altas temperaturas adecuada para la esterilización y despirogenación por aire caliente/calor seco hasta 200 °C
- Excelente resistencia química para su uso en procesos que requieren química
- El forro de tapa de silicona recubierto de PTFE proporciona un sellado fiable y hermético para el almacenamiento y transporte a largo plazo de productos sensibles
- Compatible con los tamaños de rosca GL 25 y GL 45 para un uso versátil en diferentes DURAN gamas de botellas
- Forros de tapa de silicona de repuesto con revestimiento de PTFE (silicona curada al platino) disponibles por separado
- Anillo de vertido PFA a juego para vertido sin goteo disponible por separado
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Incoloro |
| Descripción | Revestimiento de repuesto |
| Para utilizar con (aplicación) | Esterilización en autoclave de medios y reactivos; preparación de medios y reactivos; tapón de depósito para el suministro de instrumentos de laboratorio; conjuntos de puertos para matraces de espinos y recipientes de cultivo celular; Ventilador de puerto único para medios de esterilización en autoclave en frascos grandes; transporte y envío |
| Material | PFA, Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona |
| Cantidad | 10/paq. |
| Esterilidad | No estéril |
| Tamaño de rosca (métrico) | GL 25 |
| Diámetro (métrico) | 23,5 mm |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Desechables | Reutilizable |
| Mostrar más |