Learn More
DWK Life Sciences Embudo de polvo DURAN™, con vástago corto y ancho
Código de producto. 11767981 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro del área superior (métrico):
55 mm
70 mm
80 mm
100 mm
120 mm
160 mm
200 mm
Tamaño de la unidad:
10 PCS
cada uno
paquete de 10
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro del área superior (métrico) Tamaño de la unidad
11767981 100 mm 10 PCS
11757981 70 mm paquete de 10
11716828 55 mm paquete de 10
11726828 80 mm paquete de 10
11786948 120 mm 10 PCS
10433721 160 mm cada uno
10495831 200 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 11767981 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 213544603
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    264.00€
    213.89€ / paquete de 10
    Ahorro 50.11€
    18% Descuento
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Un embudo de polvo permite una transferencia limpia de sólidos y polvos.
La transferencia de líquidos y sólidos es un método de trabajo corriente. Para esta actividad se utiliza el embudo, que gracias a su forma puede absorber una cantidad relativamente grande de líquido o sólido y transferirla mediante constricción a un recipiente con una pequeña abertura. Los embudos están disponibles en diferentes tamaños y diseños, seleccionados según su aplicación.
  • Con vástago ancho y corto
  • El diámetro grande del vástago lo hace adecuado para la transferencia de sólidos
  • Impresión vitrificada de alta durabilidad en color blanco
Especificaciones
Diámetro del área superior (métrico) 100 mm
Material Vidrio borosilicatado (3.3)
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Para utilizar con (aplicación) Transferencia de sustancias en polvo y material granulado; se evita el derrame de sustancias; transferencia
Cantidad 10/paq.