Learn More
DWK Life Sciences Frasco de autoclave DURAN™
Código de producto. 16641076 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2000 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
16641076 2000 mL cada uno
1 options
Código de producto. 16641076 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 219946305
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Frasco de vidrio de borosilicato 3.3 moldeado para esterilización en autoclave y almacenaje de líquidos estériles, compatible con tapón de caucho de autoventilación de 45 mm
  • Totalmente compatible con tapón de sellado de caucho de 45 mm de autoventilación STERIS NC003
  • Esterilizable en autoclave a 121 °C
  • Décadas de uso probado y fiable dentro de las instalaciones de núcleo gnotobiótico
  • Vidrio de borosilicato 3.3, famoso por su excelente rendimiento térmico y alta resistencia al ataque químico
  • Vidrio de alta pureza, transparente USP/EP/JP Tipo I
  • Código de rastreo para la trazabilidad del lote de fabricación
  • Escalas graduadas dobles fáciles de leer para mostrar cualquier volumen de líquido contenido o vertido
  • Impresión en blanco impreso y de gran resistencia
  • Envase de un solo frasco para facilitar el pedido, la manipulación y el inventario
Specifications
Superficie del frasco Vidrio
Capacidad (métrico) 2000 mL
Procedimiento de limpieza Compatible con lavadoras de laboratorio
Color Transparente
Diámetro interior del cuello (métrico) 32,5 mm
Para utilizar con (aplicación) Esterilización por vapor/en autoclave de agua y medios; Almacenamiento de líquidos y medios estériles
Altura con tapón (métrico) 255 mm
Material Vidrio borosilicatado (3.3)
Temperatura máxima 500 °C
Cantidad 1
Esterilidad No estéril
Peso (métrico) 935 g
Graduaciones Desde 500 hasta 1800
Acabado del cuello Tapered Crimp
Closure Included No
Graduated Sí
Boca Narrow
Fit for Purpose Certificado de calidad
Para utilizar con (equipo) Tapón de caucho a presión de 45 mm
Tamaño del tapón 45 mm
Diámetro (métrico) 127 mm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 68 oz.
Forma Forma redonda
Certificaciones/conformidad
DIN ISO 3585.
Vidrio Tipo I de acuerdo con los requisitos de la actual Farmacopea Estadounidense USP <660> Recipientes: vidrio.
Vidrio Tipo I de acuerdo con los requisitos de los recipientes de vidrio de la actual Farmacopea Europea EP (3.2.1) para uso farmacéutico.
Vidrio Tipo I de acuerdo con los requisitos de la actual Farmacopea Japonesa JP <7.01> Prueba para recipientes de vidrio para inyecciones.
Los resultados de calibración de los instrumentos volumétricos con este certificado se refieren a un lote de calibración.
Este certificado de lote confirma que se cumplen los límites de error de ASTM Clase A exigidos por la USP. El certificado registra el valor medio, la desviación estándar del lote y la fecha de emisión.
Desechables Reutilizable
Tipo de producto Frasco de laboratorio