Learn More
DWK Life Sciences Vaso de precipitados DURAN Philips™ con boquilla
Código de producto. 11786808 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
150 ml
250 ml
500 ml
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
11786808 500 ml paquete de 10
11767961 250 ml 10 PCS
11776808 150 ml paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11786808 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 211414408
Los más vendidos. Grandes descuentos.
Usar código promocional 27997
Ver todas las promociones
En stock
Gracias a su forma cónica y estrecha, el vaso de precipitados de Philips es un accesorio de vidrio indispensable para todo laboratorio. Se utiliza principalmente para líquidos viscosos.
Los vasos de precipitados son recipientes cilíndricos con una pared lateral recta. Gracias a esta forma, los vasos de precipitados son recipientes de laboratorio que se utilizan universalmente. Suelen servir como vasos de cocina, recipientes de recogida y para preparar, mezclar y calentar soluciones. Se puede llenar fácilmente gracia a la gran apertura del recipiente. Los vasos de precipitados están disponibles en varias formas y tamaños: altos y bajos, con o sin boquilla, con o sin escala. El vaso de precipitados Philipps difiere del vaso de precipitados cilíndrico porque es ligeramente cónico. Gracias a su forma, el vaso de precipitado Philipps se suele utilizar para líquidos viscosos.
  • Boquilla para un vertido limpio
  • Cerámica blanca de gran resistencia y expuesta al fuego
Especificaciones
Diámetro exterior (métrico) 86 mm
Capacidad (métrico) 500 ml
Material Vidrio borosilicatado (3.3)
Para utilizar con (aplicación) Filtrado; calentamiento; soluciones diluyentes; mezcla de varios componentes
N.° por paquete 10/paq.