Learn More
DWK Life Sciences Vaso de precipitados DURAN Philips™ con boquilla
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescripción
Los vasos de precipitados son recipientes cilíndricos con una pared lateral recta. Gracias a esta forma, los vasos de precipitados son recipientes de laboratorio que se utilizan universalmente. Suelen servir como vasos de cocina, recipientes de recogida y para preparar, mezclar y calentar soluciones. Se puede llenar fácilmente gracia a la gran apertura del recipiente. Los vasos de precipitados están disponibles en varias formas y tamaños: altos y bajos, con o sin boquilla, con o sin escala. El vaso de precipitados Philipps difiere del vaso de precipitados cilíndrico porque es ligeramente cónico. Gracias a su forma, el vaso de precipitado Philipps se suele utilizar para líquidos viscosos.
- Boquilla para un vertido limpio
- Cerámica blanca de gran resistencia y expuesta al fuego
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro exterior (métrico) | 68 mm |
| Capacidad (métrico) | 250 ml |
| Material | Vidrio borosilicatado (3.3) |
| Para utilizar con (aplicación) | Filtrado; calentamiento; soluciones diluyentes; mezcla de varios componentes |
| N.° por paquete | 10/paq. |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |