Learn More
DWK Life Sciences Frasco de laboratorio DURAN™, ámbar, con rosca DIN 168-1, transmisión de la luz USP / EP (3.2.1), transmisión de la luz, graduado
Código de producto. 11639918 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
500 ml
750 ml
1000 ml
2000 ml
3500 ml
5000 ml
10.000 mL
Tamaño de la unidad:
10 PCS
cada uno
paquete de 10
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11639918 150 ml 10 PCS
11699918 750 ml paquete de 10
11649928 3500 ml cada uno
13137256 100 ml paquete de 10
11689908 25 ml paquete de 10
11609928 1000 ml paquete de 10
11659918 250 ml paquete de 10
11679918 500 ml paquete de 10
11629928 2000 ml paquete de 10
11669928 10.000 mL cada uno
11609918 50 ml paquete de 10
15379849 10 ml paquete de 10
11659928 5000 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Código de producto. 11639918 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 218062951
Promociones en material de vidrio
Usar código promocional 28509
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Referente en todo el mundo en los frascos de laboratorio de vidrio.
Los frascos de laboratorio DURAN™ Original GL se han convertido los frascos multifuncionales de laboratorio de referencia desde su presentación en 1972. Los frascos están moldeados con vidrio de borosilicato 3.3 DURAN™ de alta pureza, ámbar, USP/EP tipo I, famoso por su excelente rendimiento térmico y alta resistencia a ataques químicos. La combinación de materiales de alto rendimiento y un diseño ISO 4796-1 robusto les proporciona una larga vida útil. Al añadir una capa ámbar externa fundida, se garantiza que los contenidos sensibles a la luz estén protegidos de los efectos de la fotodegradación. La protección contra la luz ultravioleta cumple con las normas internacionales USP/EP y dura toda la vida útil de la frasco. Los frascos de color ámbar cuentan con una escala de volumen graduada fácil de leer y una zona de marcado en esmalte blanco permanente. Código de rastreo permanente en cada frasco para la trazabilidad del lote de fabricación. Los frascos DURAN™ Original ámbar se suministran con o sin el icónico tapón azul de polipropileno y un anillo de vertido antigoteo para su uso hasta 140 °C. Todos los componentes son totalmente esterilizables en autoclave a 121 o 134 °C.
  • Sistema de rosca GL estandarizada y tapón coincidente estandarizado para un sellado especialmente hermético y un vertido sencillo y limpio
  • Protección contra los rayos UV de hasta aprox. 500 nm de longitud de onda debido a la coloración externa
  • La aplicación externa del color asegura que las superficies de vidrio del interior mantengan las propiedades de vidrio DURAN™ estándar
  • Color ámbar muy duradero y químicamente resistente
  • Complete con el tapón de rosca azul (PP, lengüeta de sellado integrada) y el anillo de vertido (PP) para un vertido sin goteo y un trabajo limpio y seguro
  • Escala fácil de leer con marcas de graduación para estimar el contenido
  • Impresión cerámica blanca de gran resistencia y expuesta al fuego
  • Los frascos de 10 y 25 ml tienen un borde de vidrio especialmente diseñado para un vertido optimizado, lo que permite prescindir de un anillo de vertido suplementario de plástico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 150 ml
Para utilizar con (aplicación) Preparación de materiales sensibles a la luz; almacenamiento de materiales sensibles a la luz; transporte y envío de materiales sensibles a la luz; esterilización en autoclave de medios y reactivos; recipiente de cultivo
Incluye Tapón de rosca y anillo de vertido de polipropileno azul
Material Vidrio borosilicatado (3.3)
Cantidad 10/paq.
Tamaño de rosca (métrico) GL 45
Diámetro (métrico) 62 mm