Learn More
DWK Life Sciences Tapón multiconector DURAN™, GL 45, conectores de tubos, para tubos peristálticos, con 2, 3, 4 o 5 conectores de tubos, tapón de rosca PBT rojo
Código de producto. 16464460 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Tapa del conector (2 puertos)
Tapa del conector (3 puertos)
Tapa del conector (4 puertos)
Tapa del conector (5 puertos)
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto unitSize
16464460 Tapa del conector (3 puertos) cada uno
16454954 Tapa del conector (2 puertos) cada uno
16474460 Tapa del conector (4 puertos) cada uno
16464954 Tapa del conector (5 puertos) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16464460 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 292642807
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28036
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 28-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tapones con 2, 3, 4 o 5 conectores de tubos peristálticos para frascos GL 45 DURAN™.
El sistema de tapones de conexión DURAN™ GL 45 reutilizable es ideal para la transferencia aséptica de líquidos dentro o fuera de los frascos de DURAN™ utilizando tubos de bomba peristáltica. Los tapones de rosca se adaptan a todos los frascos de laboratorio DURAN™ original GL 45 de 100 ml y más grandes. Los conectores de tubos dentados (diámetro exterior de 4,2 mm) aceptan tubos de bomba peristáltica BPT estrechos con un diámetro interior de 3,2 mm.
  • Los tapones tienen una rosca GL 45 que se ajusta a los frascos DURAN™
  • El conector macho de tubos dentado es adecuado para conectar tubos de PBT peristáltico con un diámetro interior a 4,2 mm
  • Disponible con 2, 3, 4 o 5 conectores de tubos dentados de acero inoxidable (316 L)
  • Esterilizables en autoclave a 121 °C o 134 °C
  • Los materiales de construcción están aprobados para el contacto con alimentos
  • Se puede reutilizar múltiples de veces y tiene una larga vida útil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Suministro de medios para biorreactores pequeños; biorreactor de lote de fed; circuito de perfusión para cultivo celular; oxigenación/aireación de muestras muy pequeñas; uso en microreactor químico
Tipo de producto Tapa del conector (3 puertos)