Learn More
DWK Life Sciences Microbureta de clase AS DURAN™, con tira Schellbach y llave de vidrio
Código de producto. 10673982 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 ml
2 ml
5 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10673982 1 ml cada uno
10335391 2 ml cada uno
10171881 5 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10673982 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 243201108
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    167.00€
    148.31€ / paquete de 1
    Ahorro 18.69€
    11% Descuento
En stock
Su escalado preciso las hace especialmente adecuadas para fines titrimétricos. La cantidad de líquido necesaria para la valoración, pero previamente desconocida, se puede leer con mucha precisión una vez completada la reacción. Las microburetas se utilizan para la titulación.
Las buretas DURAN™ originales están hechas de vidrio borosilicatado 3.3 altamente resistente a productos químicos. Su escalado preciso las hace especialmente adecuadas para fines titrimétricos. La cantidad de líquido necesaria para la valoración, pero previamente desconocida, se puede leer con mucha precisión una vez completada la reacción. En el drenaje (Ex) se realiza el ajuste para la temperatura de referencia de +20 °C. Esto significa que las cantidades se pueden tomar exactamente según la escala, ya que la adhesión del líquido al vidrio se tuvo en cuenta durante la calibración. Las tolerancias para el volumen corresponden a los límites de error de ISO y DIN. Las buretas DURAN™ están disponibles con llaves de vidrio o PTFE. A diferencia de las llaves de vidrio, las llaves de PTFE no tienen que engrasarse, lo que simplifica el trabajo en el laboratorio. Las buretas con un número de lote y clase de precisión AS se suministran con un certificado de lote. Este certificado acredita el valor medio obtenido de la medición del lote en cuestión, la desviación estándar y el día de expedición. Los certificados de lote también se pueden recuperar en línea. El número de lote consta de cuatro dígitos. Los dos primeros números indican el año de producción, y los dos siguientes números indican el lote, por ejemplo: 18.01.
  • La calibración se basa en el volumen de vertido (Ex) a una temperatura de referencia de +20 °C
  • Graduado, anillo marcado con el volumen principal
  • Con tira Schellbach
  • Con llave de paso esmerilada estándar recta
  • Tiempo de espera de 30 segundos
  • Las tolerancias de contenido de volumen se ajustan a la clase de precisión AS
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Capacidad (métrico) 1 ml
Material Vidrio borosilicatado (3.3)
Para utilizar con (aplicación) Valoración; medición volumétrica; análisis de medición
Incluye 1/Paq.
Tolerancia ±0,01 ml