Learn More
DWK Life Sciences Microbureta de clase AS DURAN™, con tira Schellbach y llave de vidrio
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescripción
Las buretas DURAN™ originales están hechas de vidrio borosilicatado 3.3 altamente resistente a productos químicos. Su escalado preciso las hace especialmente adecuadas para fines titrimétricos. La cantidad de líquido necesaria para la valoración, pero previamente desconocida, se puede leer con mucha precisión una vez completada la reacción. En el drenaje (Ex) se realiza el ajuste para la temperatura de referencia de +20 °C. Esto significa que las cantidades se pueden tomar exactamente según la escala, ya que la adhesión del líquido al vidrio se tuvo en cuenta durante la calibración. Las tolerancias para el volumen corresponden a los límites de error de ISO y DIN. Las buretas DURAN™ están disponibles con llaves de vidrio o PTFE. A diferencia de las llaves de vidrio, las llaves de PTFE no tienen que engrasarse, lo que simplifica el trabajo en el laboratorio. Las buretas con un número de lote y clase de precisión AS se suministran con un certificado de lote. Este certificado acredita el valor medio obtenido de la medición del lote en cuestión, la desviación estándar y el día de expedición. Los certificados de lote también se pueden recuperar en línea. El número de lote consta de cuatro dígitos. Los dos primeros números indican el año de producción, y los dos siguientes números indican el lote, por ejemplo: 18.01.
- La calibración se basa en el volumen de vertido (Ex) a una temperatura de referencia de +20 °C
- Graduado, anillo marcado con el volumen principal
- Con tira Schellbach
- Con llave de paso esmerilada estándar recta
- Tiempo de espera de 30 segundos
- Las tolerancias de contenido de volumen se ajustan a la clase de precisión AS
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Capacidad (métrico) | 5 ml |
| Material | Vidrio borosilicatado (3.3) |
| Para utilizar con (aplicación) | Valoración; medición volumétrica; análisis de medición |
| Incluye | 1/Paq. |
| Tolerancia | ±0,01 ml |