Learn More
DWK Life Sciences Frasco para microbiología DURAN™, de cuello ancho, sin esmerilar
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescription
Los frascos para cultivos están moldeados en vidrio borosilicato 3.3 tipo 1 de DURAN™ y son idóneos para la producción de medios o el cultivo de microorganismos. Los frascos corresponden a ISO 4796-2 y disponen de un cuello ancho, cónico y sin esmerilado para poder usar tapones de goma. Son aptos para la esterilización en autoclave a 121 o 134 °C o la esterilización con calor seco.
- De cuello ancho para el uso con tapón de goma
- Cuello ancho para facilitar el llenado y la limpieza
- Código de trazabilidad
- Impresión blanca de gran resistencia y expuesta al fuego
- Esterilizables en autoclave a 121 °C o 134 °C
- Se suministran sin tapón
Specifications
Specifications
| Capacidad (métrico) | 250 ml |
| Para utilizar con (aplicación) | Esterilización en autoclave de medios y reactivos; preparación de medios y reactivos; recipiente de cultivo |
| Material | Vidrio borosilicatado (3.3) |
| Cantidad | 10/paq. |
| Diámetro (métrico) | 70 mm |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.