Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Tapa de rosca GL de ventilación por membrana, PP azul, membrana ePTFE soldada para igualar la presión durante el autoclavado
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescripción
- Igualación de presión durante la esterilización por vapor, la membrana ePTFE de 0,2 μm permite el intercambio automático de gases estérils en dos direcciones
- La membrana microporosa de ePTFE bloquea la entrada de líquidos o sólidos, manteniendo el contenido de las botellas estéril durante todo el ciclo del autoclave
- Aumento de la tasa de intercambio de gases debido a la fina membrana ePTFE de 0,2 μm combinada con mayores aberturas de ventilación
- La membrana de PTFE y el soporte de malla de polipropileno se sueldan ultrasónicamente en su lugar, formando un sello duradero
- Se recomienda un reemplazo reutilizable y rentable — tras 3 a 5 ciclos de autoclave o si la membrana se daña o contamina
- La membrana ePTFE cumple con USP la Clase VI de 121 °C; soportada por malla de polipropileno
- Compatible con botellas de laboratorio GL 25, GL 32 y GL 45 DIN roscadas; ideal para el almacenamiento o transporte de medios generadores de gas
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Azul |
| Para utilizar con (aplicación) | Ecualización de la presión durante la esterilización por vapor/esterilización en autoclave de medios o tampones; intercambio de gases estériles para cultivos de células microbianas, agitadores y de suspensión aerobios; esterilización automática de medios y tampones; almacenamiento a corto plazo de medios esterilizados; almacenamiento de materiales generadores de gas |
| Material | Polipropileno, ePTFE |
| Cantidad | 5/paq. |
| Esterilidad | No estéril |
| Tamaño de rosca (métrico) | GL 32 |
| Diámetro (métrico) | 41 mm |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Desechables | Reutilizable |
| Tipo de producto | Tapón para frasco |