Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Matraces de fondo redondo con cuello medio Duran™
Código de producto. 11737425
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 ml
50 ml
100 mL
250 ml
500 ml
1000 ml
Diámetro exterior (métrico):
31 mm
45 mm
51 mm
64 mm
85 mm
105 mm
131 mm
Junta cónica estándar:
NS 14/23
NS 29/32
Tamaño de la unidad:
10 PCS
cada uno
paquete de 10
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Diámetro exterior (métrico) Junta cónica estándar Tamaño de la unidad
11737425 100 mL 64 mm NS 29/32 10 PCS
10483861 1000 ml 131 mm NS 29/32 paquete de 10
15360895 10 ml 31 mm NS 14/23 paquete de 10
10211551 250 ml 85 mm NS 29/32 paquete de 10
15370885 25 ml 45 mm NS 14/23 paquete de 10
11915956 500 ml 105 mm NS 29/32 10 PCS
10710992 50 ml 51 mm NS 14/23 10 PCS
10508851 50 ml 51 mm NS 29/32 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 11737425 Proveedor Lenz Laborglasinstrumente™ N.º de proveedor 03002937
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fabricados con vidrio Duran™. Los matraces de fondo redondo con cuello medio Laborglasinstrumente Lenz™ Duran™ incluyen una junta cónica esmerilada.
  • Fabricados con vidrio Duran™
  • Cumple con las normas DIN EN ISO 4797
  • Incluyen una junta cónica esmerilada
Especificaciones
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 4797
Capacidad (métrico) 100 mL
Material Vidrio de borosilicato, Duran Vaso
Estilo de cuello Medio
Junta cónica estándar NS 29/32
Forma del fondo Redondo
Diámetro exterior (métrico) 64 mm