Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Matraces de fondo redondo con cuello medio Duran™
Código de producto. 10483861
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 ml
50 ml
100 mL
250 ml
500 ml
1000 ml
Diámetro exterior (métrico):
31 mm
45 mm
51 mm
64 mm
85 mm
105 mm
131 mm
Junta cónica estándar:
NS 14/23
NS 29/32
Packungsgröße:
10 PCS
cada uno
paquete de 10
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Capacidad (métrico) Diámetro exterior (métrico) Junta cónica estándar unitSize
10483861 1000 ml 131 mm NS 29/32 paquete de 10
15360895 10 ml 31 mm NS 14/23 paquete de 10
11737425 100 mL 64 mm NS 29/32 10 PCS
10211551 250 ml 85 mm NS 29/32 paquete de 10
15370885 25 ml 45 mm NS 14/23 paquete de 10
11915956 500 ml 105 mm NS 29/32 10 PCS
10710992 50 ml 51 mm NS 14/23 10 PCS
10508851 50 ml 51 mm NS 29/32 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10483861 Lieferant Lenz Laborglasinstrumente™ Lieferanten-Nr. 03002970
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    278.75€
    256.35€ / paquete de 10
    Ahorro 22.40€
    8% Descuento
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Fabricados con vidrio Duran™. Los matraces de fondo redondo con cuello medio Laborglasinstrumente Lenz™ Duran™ incluyen una junta cónica esmerilada.
  • Fabricados con vidrio Duran™
  • Cumple con las normas DIN EN ISO 4797
  • Incluyen una junta cónica esmerilada
Specifications
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 4797
Capacidad (métrico) 1000 ml
Material Vidrio de borosilicato, Duran Vaso
Estilo de cuello Medio
Junta cónica estándar NS 29/32
Forma del fondo Redondo
Diámetro exterior (métrico) 131 mm