Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Cilindro de medición con base hexagonal, Clase A, escala azul, graduaciones en anillo, con certificado de lote y certificado de conformidad
Código de producto. 15280846 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 mL
250 mL
500 ml
1000 ml
2000 mL
Tamaño de la unidad:
1 PCS
2 PCS
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
15280846 100 mL 2 PCS
15270846 50 ml 2 PCS
15290846 250 mL 2 PCS
15200856 500 ml 2 PCS
15210856 1000 ml 1 PCS
15220856 2000 mL 1 PCS
15240846 5 ml 2 PCS
15250846 10 ml 2 PCS
15260846 25 ml 2 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 15280846 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 213902402
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28038
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Las probetas de medición DURAN™ sirven para contener cantidades variables de líquidos para medirlos.
Las probetas de medición DURAN™ sirven para contener cantidades variables de líquidos para medirlos. Disponible en dos clases de precisión diferentes – clase A con graduación de puntos principales con anillo y clase B con graduación de línea. Para una diferenciación adicional, las probetas de medición con precisión de clase A tienen una graduación azul, mientras que las probetas de medición de clase B tienen una graduación blanca. Las tolerancias de volumen para probetas de medición y mezclado cumplen con los límites de precisión DIN e ISO. Por lo tanto, la concentración deseada puede crearse con precisión. Las probetas de medición con número de lote y clase A de precisión se suministran con un certificado de lote. Este certificado informa del valor medio obtenido al medir el lote en cuestión, la desviación estándar y el día de emisión. Los certificados de lote también se pueden recuperar en línea. El número de lote consta de cuatro dígitos. Los dos primeros números especifican el año de producción, y los dos siguientes números especifican el lote, por ejemplo: 18,01.
  • Calibración basada en el volumen vertido (pulgadas) a una temperatura de referencia de + 20 °C
  • Gran base hexagonal equipada con tres perillas que aumentan su estabilidad y evitan que la probeta ruede
  • Un grosor de pared uniforme en todo el rango de medición evita errores de cuña
  • Impresión azul de alta resistencia
  • Escala fácil de leer con marcas de graduación para estimar el contenido
  • Graduaciones con anillos circulares
  • Las tolerancias de volumen se ajustan a la clase A de precisión
Especificaciones
Material Vidrio borosilicatado (3.3)
Capacidad (métrico) 100 mL
Para utilizar con (aplicación) Medición de cantidades líquidas; soluciones de dilución; mezcla de varios componentes; medición volumétrica; para garantizar una larga vida útil para su instrumental de vidrio volumétrico y para excluir posibles cambios de volumen, estos productos de vidrio no deben calentarse por encima de +250 °C en cabinas de secado o esterilizadores
Incluye Paquete de 2
Báscula Blue se graduó
Graduaciones 1 mL
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Esterilidad No estéril
Calibración Para el almacenamiento
Tipo base Hexagonal
Color de escala Azul
Class Clase A
Altura (métrico) 256 mm
Certificaciones/conformidad ISO 4788
Tolerancia ±0,5 mL
Tipo de producto Probeta de medición graduada
Diámetro exterior (métrico) 29 mm