Learn More
WTW™ Frasco de medición DURAN™
Código de producto. 10400103
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen de la muestra (métrico):
500mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen de la muestra (métrico) Tamaño de la unidad
10400103 500mL cada uno
1 options
Código de producto. 10400103 Proveedor WTW™ N.º de proveedor 209107
Fecha estimada de envoi: 29-12-2026
WTW ofrece una amplia variedad de frascos de medición y recipientes de medición con adaptadores para medir BSB, respiración del suelo, degradabilidad según OECD 301F, pruebas de fermentación, biogás y mucho más. Todos ellos han sido probados en sus respectivas aplicaciones y, por lo tanto, admiten mediciones precisas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Frasco de medición DURAN
Incluye 2 boquillas con 2 juegos de tornillos VS25 para boquilla, 1 manguito de caucho GK 600, 2 septos SEP25 para boquillas, 2 manguitos de soporte STH25 para boquilla
Volumen de la muestra (métrico) 500mL