Learn More
DWK Life Sciences Condensador Liebig DURAN™, (condensadores West), con 2 juntas esmeriladas estándar y 2 conexiones de tubo de plástico atornilladas
Código de producto. 10756921 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de junta cónica estándar:
NS 14/23
NS 24/29
NS 29/32
Longitud (métrico):
160 mm
250 mm
400 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de junta cónica estándar Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
10756921 NS 14/23 160 mm cada uno
10325441 NS 29/32 250 mm 1 PCS
10243171 NS 14/23 250 mm cada uno
10365391 NS 24/29 250 mm cada uno
10480493 NS 24/29 400 mm cada uno
10080051 NS 29/32 400 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10756921 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 242516107
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    57.55€
    51.36€ / paquete de 1
    Ahorro 6.19€
    10% Descuento
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
El condensador Liebig es adecuado para condensar vapores de mezclas de reacción (destilación).
El condensador Liebig es uno de los tipos de condensador más conocidos y se utiliza para destilar mezclas de reacción. El condensador es un tubo con extremos esmerilados estándar y una camisa de vidrio. El agua de refrigeración se alimenta a través de la camisa en principio de contraflujo para aumentar la capacidad de refrigeración.
  • Tiene una superficie de intercambio de calor relativamente pequeña y, por lo tanto, una capacidad de refrigeración relativamente baja
  • Dos olivas de plástico extraíbles para la entrada y salida del medio de refrigeración
  • Cierre hermético gracias a su junta esmerilada estándar
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Condensador de producto para separaciones de destilado; destilación; refrigeración por contracorriente; las juntas esmeriladas estándar de 250 mm (con junta esmerilada estándar 14/23, junta esmerilada estándar 24/29 y junta de esmerilada estándar 29/32) y de 400 mm (con junta esmerilada estándar 24/29) son tamaños especiales y no conformes a DIN
Longitud (métrico) 160 mm
Cantidad 1 unidad
N.º de junta cónica estándar NS 14/23
Material Vidrio de borosilicato (3.3), PBT, polipropileno, silicona