Learn More
DWK Life Sciences Condensador Liebig DURAN™, (condensadores West), con 2 juntas esmeriladas estándar y 2 conexiones de tubo de plástico atornilladas
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescripción
El condensador Liebig es uno de los tipos de condensador más conocidos y se utiliza para destilar mezclas de reacción. El condensador es un tubo con extremos esmerilados estándar y una camisa de vidrio. El agua de refrigeración se alimenta a través de la camisa en principio de contraflujo para aumentar la capacidad de refrigeración.
- Tiene una superficie de intercambio de calor relativamente pequeña y, por lo tanto, una capacidad de refrigeración relativamente baja
- Dos olivas de plástico extraíbles para la entrada y salida del medio de refrigeración
- Cierre hermético gracias a su junta esmerilada estándar
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Condensador de producto para separaciones de destilado; destilación; refrigeración por contracorriente; las juntas esmeriladas estándar de 250 mm (con junta esmerilada estándar 14/23, junta esmerilada estándar 24/29 y junta de esmerilada estándar 29/32) y de 400 mm (con junta esmerilada estándar 24/29) son tamaños especiales y no conformes a DIN |
| Longitud (métrico) | 400 mm |
| Cantidad | 1 unidad |
| N.º de junta cónica estándar | NS 24/29 |
| Material | Vidrio de borosilicato (3.3), PBT, polipropileno, silicona |
| Tipo | Tamaño no DIN |