Learn More
DWK Life Sciences Frasco de laboratorio DURAN™, ámbar, con revestimiento de protección, rosca DIN 168-1 y revestimiento de seguridad de plástico, USP/EP (3.2.1) transmisión de luz
Código de producto. 15816881 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 mL
2000 ml
5000 ml
10.000 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
15816881 1000 mL paquete de 10
10065244 5000 ml cada uno
12764097 250 ml paquete de 10
11619928 2000 ml paquete de 10
11679908 25 ml paquete de 10
11699838 10.000 mL cada uno
11699908 50 ml paquete de 10
11619918 100 ml paquete de 10
11669918 500 ml paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 15816881 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 218065435
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Frascos de laboratorio de vidrio multifuncionales con protección contra los rayos UV y revestimiento de seguridad.
Los frascos de laboratorio DURAN™ Original GL se han convertido los frascos multifuncionales de laboratorio de referencia desde su presentación en 1972. La versión revestimiento de protección de los frascos combina lo mejor de ambos mundos: vidrio de borosilicato 3.3 USP/EP Tipo I virtualmente inerte en el interior y una capa protectora de plástico de seguridad en el exterior. Los frascos están moldeadas con vidrio ámbar de alta pureza, que luego se recubre con un revestimiento de plástico de PU para reducir los riesgos de rotura del vidrio y las salpicaduras de líquido en caso de rotura. El color ámbar garantiza que los contenidos sensibles a la luz estén protegidos de los efectos de la fotodegradación. La protección contra la luz ultravioleta cumple las normas internacionales USP/EP. La combinación de materiales de alto rendimiento y un diseño ISO 4796-1 robusto les proporciona una larga vida útil. Los frascos cuentan con una escala de volumen graduada de fácil lectura y un campo de marcado en esmalte blanco permanente. Código de rastreo permanente en cada botella para la trazabilidad del lote de fabricación. El revestimiento de seguridad cumple las normas de ASTM E1522 y es totalmente esterilizable en autoclave a 121 o 134 °C.
  • Sistema de tapón de rosca GL y de ajuste estandarizado para un sellado especialmente hermético y un vertido sencillo y limpio
  • El revestimiento proporciona protección contra arañazos, fugas* y astillas* (* solo válido para frascos de un volumen de hasta 5000 ml)
  • Protección contra los rayos UV de hasta aprox. 500 nm de longitud de onda debido a la coloración externa
  • La aplicación externa del color asegura que los componentes internos tienen las propiedades del cristal DURAN™ estándares
  • Completo con tapón de rosca azul (PP, lengüeta de sellado) y anillo de vertido (PP) para un vertido sin goteo y un trabajo limpio y seguro
  • Escala de fácil lectura con marcas de graduación para calcular el contenido
  • Los frascos de 10 y 25 ml tienen un borde de vidrio especialmente diseñado para un vertido optimizado, lo que permite prescindir de un anillo de vertido suplementario de plástico
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1000 mL
Recubrimiento Poliuretano
Para utilizar con (aplicación) Preparación de materiales sensibles a la luz; almacenamiento de materiales sensibles a la luz; transporte y envío de materiales sensibles a la luz; esterilización en autoclave de medios y reactivos; recipiente de cultivo
Material Vidrio borosilicatado (3.3)
Cantidad 10/paq.
Tamaño de rosca (métrico) GL 45
Diámetro (métrico) 101 mm