Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Frasco de laboratorio pressure plus+ Protect, provisto de revestimiento de plástico, con rosca DIN, GL 45, graduado
Código de producto. 13197246 Tienda DWK Life Sciences Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
13197246 500 ml paquete de 10
13107256 1000 ml paquete de 10
13187246 250 ml paquete de 10
15533537 100 ml paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 13197246 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 1175926
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Frascos de laboratorio de vidrio resistentes a la presión y al vacío con revestimiento de seguridad de plástico.
Los frascos con recubrimiento pressure plus+ protect DURAN™ GL 45 ofrecen una opción más segura para las aplicaciones de laboratorio que implican vacío o presión. Los frascos de laboratorio de vidrio estándar no están diseñados para soportar de forma segura las diferencias de presión. Como resultado de una geometría modificada, los frascos pressure plus+ garantizan resistencia a la presión y, por lo tanto, ofrecen una seguridad óptima tanto para el usuario como para el contenido. La geometría especial sigue cumpliendo con ISO 4796-1:2016 para mantener la compatibilidad de instrumentos. Los frascos pressure plus+ tienen resistencia la presión verificada según DIN EN 1595. Los frascos están moldeados con vidrio de borosilicato 3.3 de alta pureza, transparente, USP/EP tipo I, famoso por su excelente rendimiento térmico y alta resistencia a ataques químicos. El vidrio está recubierto con un revestimiento de plástico de PU transparente que ofrece protección al usuario y al contenido en caso de rotura por impacto. Los frascos cuentan con una escala de volumen graduada de fácil lectura impresa en un distintivo esmalte azul. Código de rastreo permanente en cada frasco para la trazabilidad del lote de fabricación.
  • El revestimiento proporciona protección contra arañazos, fugas* y salpicaduras* (* solo válido para frascos de un volumen de hasta 5000 ml)
  • Revestimiento de alta resistencia y larga vida útil
  • Gracias a su geometría modificada (basada en ISO 4796-1) posibilita una resistencia al vacío o a la presión desde – 1 bar hasta + 1,5 bar
  • La geometría especial sigue cumpliendo con ISO 4796-1:2016 para mantener la compatibilidad de instrumentos
  • Trabajo seguro bajo condiciones de presión o vacío
  • Adecuado para vacío total ps = – 100 kPa
  • La resistencia a la presión cumple la norma DIN EN 1595
  • Cerámica azul de gran resistencia y expuesta al fuego, para distinguirlo visualmente del frasco estándar
  • Escala fácil de leer con marcas de graduación para estimar el contenido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 500 ml
Recubrimiento Poliuretano
Color Transparente
Para utilizar con (aplicación) Filtración en vacío; recogida de muestras a presión; almacenamiento de olores volátiles; almacenamiento de materiales generadores de gases
Incluye Sin anillo de vertido ni cubierta de protección contra el polvo
Material Vidrio de borosilicato (3.3), poliuretano
Cantidad 10/paq.
Tamaño de rosca (métrico) GL 45
Diámetro (métrico) 86 mm